Learn More
Carbonic Anhydrase VIII Polyclonal Antibody
Código de producto. 15517762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15517762 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15517762 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA547267
Carbonic Anhydrase VIII Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase VIII Polyclonal Antibody for Western Blot, IP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase VIII
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Ca8
N.º de referencia del gen P28651, P35219
Alias de gen AW546993; Ca8; Cals; Cals1; CAMRQ3; Car8; carbonate dehydratase; carbonic anhydrase 8; carbonic anhydrase VIII; carbonic anhydrase-like sequence; carbonic anhydrase-like sequence 1; carbonic anhydrase-related protein; CA-related protein; CARP; CA-RP; CARP VIII; CA-RP VIII; CA-VIII; hypothetical protein LOC550233; LOW QUALITY PROTEIN: carbonic anhydrase-related protein; MGC120502; MGC99509; wdl; zgc:110118
Símbolos de los genes Ca8, Car8
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Carbonic AnhydraseVIII/CA8 Ala2-Gln290.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12319, 767
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG