missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase VIII Monoclonal Antibody (308320)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30534612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30534612 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30534612 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA561115

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The protein encoded by this gene was initially named CA-related protein because of sequence similarity to other known carbonic anhydrase genes. However, the gene product lacks carbonic anhydrase activity (i.e., the reversible hydration of carbon dioxide). The gene product continues to carry a carbonic anhydrase designation based on clear sequence identity to other members of the carbonic anhydrase gene family. The absence of CA8 gene transcription in the cerebellum of the lurcher mutant in mice with a neurologic defect suggests an important role for this acatalytic form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase VIII
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 308320
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica Ca8
N.º de referencia del gen P28651, P35219
Alias de gen AW546993; Ca8; Cals; Cals1; CAMRQ3; Car8; carbonate dehydratase; carbonic anhydrase 8; carbonic anhydrase VIII; carbonic anhydrase-like sequence; carbonic anhydrase-like sequence 1; carbonic anhydrase-related protein; CA-related protein; CARP; CA-RP; CARP VIII; CA-RP VIII; CA-VIII; hypothetical protein LOC550233; LOW QUALITY PROTEIN: carbonic anhydrase-related protein; MGC120502; MGC99509; wdl; zgc:110118
Símbolos de los genes Ca8, Car8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Carbonic Anhydrase VIII/CA8, Ala2-Gln290.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12319, 767
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.