Learn More
Carbonic Anhydrase VI Monoclonal Antibody (401809)
Código de producto. 15593822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15593822 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15593822 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA524136
Carbonic Anhydrase VI Monoclonal Antibody (401809)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase VI
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 401809
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica CA6
N.º de referencia del gen P23280
Alias de gen CA6; CA-6; Car6; Carbonate dehydratase VI; carbonic anhydrase 6; Carbonic anhydrase VI; carbonic anhydrase VI nirs variant 2; Carbonic anhydrase6; CA-VI; DOC1; GUSTIN; salivary carbonic anhydrase; Secreted carbonic anhydrase
Símbolos de los genes CA6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase VI Gln18-Asn308.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 765
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b