missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase IX Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1410)

Código de producto. 17809505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17809505 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17809505

Marca: Invitrogen™ MA547034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Carbonic anhydrase (CA) is an enzyme that assists rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid, protons, and bicarbonate ions. It is abundant in all mammalian tissues. There are many genes that are inducible by hypoxia, via HIF-1 alpha. CA IX is one of the most inducible genes because of its stability and location within the membrane. Carbonic anhydrases have a widespread role in regulating pH in normal tissues, by regulating hydrogen ion (H+) flux. The pH is important in cell death under hypoxia, thus a blockade of CA IX results in increased cell death under hypoxia. Therefore, CA IX has become a reliable histochemical marker of hypoxia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1410
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CA9
N.º de referencia del gen Q16790, Q8VHB5
Alias de gen Ca9; CA-9; CAIX; CA-IX; Car9; Carbonate dehydratase IX; carbonic anhydrase 9; Carbonic anhydrase IX; carbonic dehydratase; G250; Membrane antigen MN; membrane antigen MN homolog; MN; MN/CA9; P54 / 58N; P54/58N; pMW1; RCC-associated antigen G250; RCC-associated protein G250; renal cell carcinoma-associated antigen G250
Símbolos de los genes CA9, Car9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Carbonic Anhydrase IX. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230099, 313495, 768
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.