missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (girentuximab-MMAE), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30143118 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30143118 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328523CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX/CA9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon girentuximab-MMAE
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Especie del huésped Human
Inmunógeno CA9/ CAIX
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 768
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.