missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase IV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15535182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15535182 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15535182

Marca: Invitrogen™ PA542003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: AFSQKLYYDK EQTVSMKDNV RPLQQLGQRT VIKSGAPGRP LPWALPALLG Sequence homology: Cow: 83%; Guinea Pig: 92%; Horse: 83%; Human: 100%; Mouse: 85%; Rabbit: 85%; Rat: 85%.

Carbonic anhydrases are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. This gene encodes a glycosylphosphatidyl-inositol-anchored membrane isozyme expressed on the luminal surfaces of pulmonary capillaries and proximal renal tubules. Its exact function is not known, however, it may have a role in inherited renal abnormalities of bicarbonate transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IV
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CA4
N.º de referencia del gen P22748
Alias de gen AW456718; CA IV; CA4; CAIV; CA-IV; Car4; Carbonate dehydratase IV; carbonic anhydrase 4; Carbonic anhydrase IV; carbonic dehydratase IV; RP17
Símbolos de los genes CA4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human CA4 (aa 251-300).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 762
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.