Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase II Polyclonal Antibody
Descripción
Carbonic Anhydrase II Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
CA2 is one of several (at least 7) isozymes of carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase catalyzes reversible hydration of carbon dioxide. Defects in this enzyme are associated with osteopetrosis and renal tubular acidosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase II |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CA2 |
| N.º de referencia del gen | P00918, P00920 |
| Alias de gen | AI131712; CA II; CA2; CAC; CAII; CA-II; Car2; Car-2; Carbonate dehydratase II; carbonic anhydrase 2; carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase C; Carbonic anhydrase II; carbonic dehydratase; epididymis luminal protein 76; epididymis secretory protein Li 282; HEL-76; HEL-S-282; Ltw-5; Lvtw-5 |
| Símbolos de los genes | CA2, Car2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?