Learn More
Solución de carbonato, 0,35 M Carb./ 0,10 M Bicarb. para cromatografía iónica en matriz de H2O a 100 mg/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbonate solution |
Concentración | 100mg/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 100 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
La solución contiene | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
Disolvente o matriz | H2O |
Forma física | Liquid |