Learn More
Solución de carbonato, 0,18 M Carb./ 0,17 M Bicarb. para cromatografía iónica en matriz de H2O a 100 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12912245 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12912245 500 mL Frasco 500 ml
12902245 100 mL Frasco 100 ml
2 options
Código de producto. 12912245
Marca: Fisher Chemical A 105 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonate solution
Envase Frasco
La solución contiene 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate
Forma física Líquido
Concentración 100 mg/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 500 mL