Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,0
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
| Intervalo de pH | 9,0 |
| Cantidad | 250 ml |
| Tipo | Solución de tampón de carbonato |