missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patrón de carbono para ICP, 1000 μg/ml en H2O, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analito | Concentración |
|---|---|
| C | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbon Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| % mín. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Water |
| Mostrar más |
Product intended for laboratory use only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido