Learn More
Disulfuro de carbono, 99,9 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813392 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2,5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438598 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
13418598 1 L Frasco de vidrio 1 LT
13428598 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438598 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 445661000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-15- | CS2 | 76.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión -111.0°C
Densidad 1.2620g/mL
Punto de ebullición 46.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −30°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.627
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (GC)
Gravedad específica 1.262
Fórmula lineal CS2
Viscosidad 0.363 mPa.s (20°C)
Índice Merck 151811
Información de solubilidad Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with anhydrous methanol,ethanol,ether,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride and oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.13
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.