Learn More
Carbono, activado, 2 mm & hacia abajo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
11361458 1 kg 1 Kg
11371458 100 g 100 g
11351458 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11361458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010926.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la purificación de líquidos
For liquid purification
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-86-4
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Nombre de nota Activated
Cantidad 1 kg