Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbol fucsina, puro
Código de producto. p-2367320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134351 25 g Frasco de vidrio 25 g
10723285 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10636972
Marca: Thermo Scientific Chemicals 195790050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-24-4
Fórmula molecular C21H22ClN3
Peso molecular (g/mol) 351.878
Número MDL MFCD00143923
Clave InChI HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
Nombre IUPAC 4-[(Z)-(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; hidro; cloruro
SMILES [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbol Fuchsin
Nombre de nota A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx (in water) about 542nm
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for microscopy) passes
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbol Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbol Fuchsin