Learn More
Carbimazole, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Carbimazole is an imidazole antithyroid agent and can be used for the research of Graves' disease. Carbimazole plays its role due to its rapid conversion to methylmercapto imidazole (MMI) in vivo and can be converted to methimazole in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbimazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 22232-54-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H10N2O2S |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (536.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C=CN(C)C1=S)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.