Learn More
Carbenicilina (sal de disodio), Fisher Bioreagents
Código de producto. p-25005
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438923 250 mg Vidrio ámbar 250 MG
10163193 1 g Vidrio ámbar 1 GR
10396833 5 g Vidrio ámbar 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10438923 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2648250
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para la selección de células transformadas resistentes a la ampicilina y para el estudio de transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de pared celular. Espectro antimicrobiano: bacterias grampositivas y gramnegativas, pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4800-94-6
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 422.36
Número MDL MFCD00077683
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinónimo α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nombre IUPAC Disodio; (2S,5R,6R)-6-[(2-carboxilato-2-fenilacetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicillin
Tipo Carbenicillin
Nombre de nota Disodium Salt
Forma física Sólido
Punto de fusión 200°C
Envase Vidrio ámbar
Potencia 770μg/mg min.
Agua 6% Max.
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥92 %
Punto de ebullición de 738 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4
Porcentaje de pureza 92% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin disodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.