Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbenicilina, sal disódica, 90 %
Código de producto. p-7077546 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525146 1 g 1 g
15535146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455360010
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal disódica de carbenicilina, n.º de CAS 4800-94-6, es la forma de sal disódica de la carbenicilina, un compuesto semisintético con actividades antibacterianas y resistentes a la β-lactamasa de amplio espectro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal disódica de carbenicilina es un compuesto semisintético con actividades antibacterianas y resistentes a la β-lactamasa que es eficaz contra bacterias gramnegativas
  • En estudios in vitro, la sal disódica de carbenicilina puede suprimir totalmente la proliferación de Agrobacterium
Aplicación
  • Debido a su actividad antibacteriana, este compuesto se puede utilizar para controlar la síntesis de la pared celular bacteriana inactivando las transpeptidasas en la superficie interna de la membrana celular bacteriana.Esto puede dar lugar a una síntesis incompleta de la pared celular bacteriana para causar finalmente la lisis celular
  • También se ha utilizado en estudios para evaluar el papel de las transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de la pared celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4800-94-6
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 422.36
Número MDL MFCD00077683
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nombre IUPAC Disodio;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxilato-2-fenilacetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicillin disodium salt
Tipo Carbenicillin Disodium Salt
Punto de fusión >200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 6% max.
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 400°C
Punto de ebullición de 738,0 °C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.36
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin disodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.