Learn More
Carbendazim, MedChemExpress
Código de producto. p-200101667
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. 16471359
Marca: Medchem Express HY13582
MedChemExpress Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbendazim
Forma física Solid
CAS 10605-21-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Peso molecular (g/mol) 191.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.