missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAPZB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17471493 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17471493 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17471493

Marca: Invitrogen™ PA5117833

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CAPZB Polyclonal Antibody for Western Blot, IP

CAPZB is a member of the F-actin capping protein family. This gene encodes the beta subunit of the barbed-end actin binding protein. The protein regulates growth of the actin filament by capping the barbed end of growing actin filaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPZB
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica CAPZB
N.º de referencia del gen P47756
Alias de gen 1700120C01Rik; AI325129; Cap Z; CAPB; CAPPB; Cappb1; capping actin protein of muscle Z-line beta subunit; capping actin protein of muscle Z-line subunit beta; capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta; capping protein beta 1; CAPZ; capZ beta; Capzb; CP beta1; CPB1; CPB2; CPbeat2; CPbeta1; CPbeta2; F-actin capping protein beta subunit; F-actin capping protein subunit beta 1; F-actin-capping protein subunit beta; MGC104401; MGC129749; MGC129750; RP4-657E11.7
Símbolos de los genes CAPZB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human CAPZB fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.