missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAPZA1 Monoclonal Antibody (OTI7C8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15994694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15994694 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15994694

Marca: Invitrogen™ MA525094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CAPZA1 Monoclonal Antibody for Western Blot

CAPZA1 is a member of the F-actin capping protein alpha subunit family. This gene encodes the alpha subunit of the barbed-end actin binding protein. The protein regulates growth of the actin filament by capping the barbed end of growing actin filaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPZA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7C8
Concentración 0.56 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CAPZA1
N.º de referencia del gen B2GUZ5, P52907, Q4R959
Alias de gen Cap Z; Cappa1; capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1; capping actin protein of muscle Z-line subunit alpha 1; capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1; capping protein alpha 1; CAPZ; CapZ alpha-1; capZ alpha-1 {ECO:0000250; CAPZA1; capza1 {ECO:0000250; CAZ1; F-actin capping protein alpha-1 subunit; F-actin-capping protein subunit alpha-1; F-actin-capping protein subunit alpha-1 {ECO:0000250; UniProtKB:P52907}; unnamed protein product
Símbolos de los genes CAPZA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of CAPZA1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101866335, 475857, 691149, 829
Especies diana Human, Rat, Canine, Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.