Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 %
Código de producto. p-82084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295771 1 g Frasco de vidrio 1 g
10205781 5 g Frasco de vidrio 5 g
10154061 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295771 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 343700010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62571-86-2 | C9H15NO3S | 217.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62571-86-2
Fórmula molecular C9H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 217.28
Número MDL MFCD00168073
Clave InChI FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulpanilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 103.0°C to 108.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1776
Rotación específica − 129.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Captopril
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.