Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Trespa™
Código de producto. 15505164
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campana extractora Smart 321
Campana extractora Smart 391
Campana extractora Smart 392
Campana extractora Smart 481
Campana extractora Smart 483
Campana extractora Smart 633
Campana extractora Smart 714
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15505164 Campana extractora Smart 481 cada uno
15545154 Campana extractora Smart 321 cada uno
15575154 Campana extractora Smart 391 cada uno
15515164 Campana extractora Smart 392 cada uno
15535164 Campana extractora Smart 483 cada uno
15565164 Campana extractora Smart 633 cada uno
15585164 Campana extractora Smart 714 cada uno
7 options
Código de producto. 15505164
Marca: Erlab™ I0162030001
La superficie de trabajo Erlab™ Captair Smart Trespa™ está diseñada para utilizarse con la gama de campanas extractoras de filtración sin conductos Captair Smart.
  • Fabricado con resina fenólica con brazo ergonómico para una posición de trabajo cómoda
  • Alta resistencia química y mecánica
  • Ideal para operaciones de pesaje de precisión
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana extractora Smart 481
Incluye Bandeja para derrames
Fondo (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) 1190 mm
Tipo de producto Superficie de trabajo
Material Resina fenólica