Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo de acero inoxidable Captair Smart
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- Para su uso con campanas extractoras de filtración sin conductos Captair Smart
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Campana extractora Smart 392 |
| Incluye | Bandeja para derrames |
| Fondo (métrico) | 648 mm |
| Anchura (métrico) | 855 mm |
| Tipo de producto | Superficie de trabajo |
| Material | Acero inoxidable (304) |