Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Series Fume Hood
Código de producto. 12848673
Change view
Click to view available options
Caudal:
405 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12848673 405 cfm cada uno
1 options
Código de producto. 12848673
Marca: Erlab™ A26D/BE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Fume Hood
Tipo de iluminación Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Línea de productos Captair Flex
Amperaje 4.8 A
Certificaciones/conformidad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Fondo (imperial) 31.5 in.
Fondo (métrico) 800.1 mm
Caudal 405 cfm
Para utilizar con (aplicación) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Altura (imperial) interior 41 in.
Altura (métrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altura (métrico) interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modelo XLS633
Tensión 90/264 V
Vataje 191 W
Anchura (imperial) 63 in.
Anchura (métrico) 1600.2 mm