Learn More
Erlab™ Campana extractora de humo Captair™ serie Flex XLS 633
Código de producto. 12090462
Change view
Click to view available options
Caudal:
405 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12090462 405 cfm cada uno
1 options
Código de producto. 12090462
Marca: Erlab™ A26
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed to protect users during applications emitting vapours and/or chemical particles, the Captair™ Flex™ line offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Based on the Flex™ technology - a flexible modular filtration column - this line of chemical protection enclosures offers a wide range of possibilities and allows you to carry out a variety of applications. The high containment and filtration performance of this technology offers users a high degree of protection, in accordance with AFNOR NF X 15-211:2009 and BS 7989 standards. The Flex™ filtration technology featuring stackable, one size fits all filtration cartridges, enables users to customise a fume hood to suit their protection needs. A single device can be quickly reconfigured and easily used for other applications. Users protection certified for each unit following a complete analysis of their applications.
  • Modular filtration column customised for your applications
  • Non-ducted fume cupboard
  • Very high protection level
  • Mobile
  • Cost effective
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Very low energy consumption For a wide range of applications including: diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora Captair™ Flex™ XLS633
Tipo de iluminación Iluminación fluorescente tubular compacta
Material Acero, poliéster
Línea de productos Captair Flex
Amperaje 4.8 A
Certificaciones/conformidad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Fondo (imperial) 31.5 in.
Fondo (métrico) 800.1 mm
Caudal 405 cfm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en distintos sectores, como el químico, farmacéutico, cosmética, bioquímica, académico, petroquímico, estudios forenses, fabricación, alimentos agrícolas, hospitales, etc. También para la dilución, proporción, extracción, tamizado, molienda, formulación
Altura (imperial) interior 41 in.
Altura (métrico) De 1314.45 a 1520.69 mm
Altura (métrico) interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Medidor de flujo de aire, monitor de flujo, iluminación interior, puerto de muestreo, temporizador programable, puertos de alimentación, listado de productos químicos
Modelo XLS633
Tensión De 90 a 264 V
Vataje 191 W
Anchura (imperial) 63 in.
Anchura (métrico) 1600.2 mm