Learn More
Erlab™ Captair™ Filtration Column for Fume Hoods
Código de producto. 12197710
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna de filtración horizontal
Columna de filtración vertical
Tipo de filtro:
AS
BE
Filtro AS Securifilter
Incluye:
01 Puerto de muestreo
02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipo de filtro Incluye unitSize
12197710 Columna de filtración horizontal AS 01 Puerto de muestreo cada uno
12107720 Columna de filtración horizontal Filtro AS Securifilter 02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador cada uno
12127730 Columna de filtración vertical Filtro AS Securifilter 02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador cada uno
12117730 Columna de filtración vertical AS 01 Puerto de muestreo cada uno
12157730 Columna de filtración vertical BE 01 Puerto de muestreo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12197710 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor G0101/AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
Unidad de ventilación horizontal
• Unidad de ventilación filtrante
Especificaciones
Tipo de filtro AS
Altura (métrico) 267 mm
Incluye 01 Puerto de muestreo
Fondo (métrico) 570 mm
Tipo de producto Columna de filtración horizontal
Anchura exterior (métrico) 390 mm
Para utilizar con (aplicación) For Powder Storage for Standard Vertical Safety Cabinet