Learn More
Erlab™ Captair™ Filtration Column for Fume Hoods
Descripción
Unidad de ventilación vertical
• Unidad de ventilación filtrante
• Unidad de ventilación filtrante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | BE |
| Altura (métrico) | 587 mm |
| Incluye | 01 Puerto de muestreo |
| Fondo (métrico) | 537 mm |
| Tipo de producto | Columna de filtración vertical |
| Anchura exterior (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For storing organic vapors and Acids for under bench safety cabinets |