Learn More
Erlab™ Captair™ Filtration Column for Fume Hoods
Código de producto. 12127730
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna de filtración horizontal
Columna de filtración vertical
Tipo de filtro:
AS
BE
Filtro AS Securifilter
Incluye:
01 Puerto de muestreo
02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tipo de filtro Incluye unitSize
12127730 Columna de filtración vertical Filtro AS Securifilter 02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador cada uno
12197710 Columna de filtración horizontal AS 01 Puerto de muestreo cada uno
12107720 Columna de filtración horizontal Filtro AS Securifilter 02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador cada uno
12117730 Columna de filtración vertical AS 01 Puerto de muestreo cada uno
12157730 Columna de filtración vertical BE 01 Puerto de muestreo cada uno
5 options
Código de producto. 12127730
Marca: Erlab™ G0202/AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Filtration Columns for Fume Hoods are configured according to the protection needs of the hood’s specific application.
  • Modular filtration column
  • Handlings in an ultra-clean environment
  • Serial prefilter (optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
  • Particulate HEPA H14 filtration
  • Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
  • Equipped with a HEPA H14 filter, guarantees 99.995% filtration efficiency for particles larger than 0.1μm (according to the MPPS method set forth in the EN 1822-1 standard)
  • Ultra-clean air entering the enclosure meets ISO class 5* (EN ISO 14-644 standard) requirements, which corresponds to American class 100 (i.e., less than 100 particles per cubic foot > 0.5 μm) and to class A and B of the GMP guide published by the European Union for the pharmaceutical industry
  • Items located into the enclosure are therefore protected from any external contaminants
  • HEPA filtered enclosure
Applications:
  • Non-pathogenic cell cultures
  • In-vitro cultures
  • Microbiology (Non-pathogenic)
  • Homeopathic preparations in pharmacies
  • Electronics
  • Optics, etc.
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro AS Securifilter
Altura (métrico) 587 mm
Incluye 02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador
Fondo (métrico) 537 mm
Tipo de producto Columna de filtración vertical
Anchura exterior (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) For storage with organic vapors mainly for under bench safety cabinets