Learn More
Erlab™ Captair™ Filtration Column for Fume Hoods
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna de filtración horizontal
Columna de filtración vertical
Tipo de filtro:
AS
BE
Filtro AS Securifilter
Incluye:
01 Puerto de muestreo
02 Puerto de muestreo, alarma de fallo del ventilador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Unidad de ventilación vertical
• Unidad de ventilación filtrante
• Unidad de ventilación filtrante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | AS |
| Altura (métrico) | 587 mm |
| Incluye | 01 Puerto de muestreo |
| Fondo (métrico) | 537 mm |
| Tipo de producto | Columna de filtración vertical |
| Anchura exterior (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For storage with organic vapors mainly for under bench safety cabinets |