Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Código de producto. 11449217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11449217 100 g 100 g
11439217 25 g 25 g
11459217 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11449217
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21305.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.314 g/mol
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El CAPSO se utiliza en diversas aplicaciones biológicas, como la electroforesis. Las aplicaciones específicas incluyen tampones para separaciones de proteínas y producción de reactivos para diagnóstico. También se utiliza como tampón biológico en los siguientes estudios, para mantener el pH 9 durante la prueba de lixiviación en agua para el análisis de mezclas de suelo-ceniza volátil de carbón con alto contenido de carbono, hibridación quimioluminiscente in situ con sondas de ácido peptidonucleico marcado con peroxidasa de soja y preparación de membranas lipídicas planares de doble capa.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g + 90 ml).
Notas
Almacenar en fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73463-39-5
Fórmula molecular C9H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 237.314
Número MDL MFCD00041778
Clave InChI INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)-2-hidroxipropano-1-sulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAPSO
Punto de fusión 270°C to 274°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (10 g+90 ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.32
Porcentaje de pureza 98%