Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Descripción
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre (sólido) y filtro, para satisfacer sus necesidades de aplicación.
- Los tapones de ventilación/cierre EasY Flask incluyen una marca «Y» que permite la verificación visual
- La posición de ventilación se distingue con facilidad incluso en matraces apilados en estufas microbiológicas
- La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
- La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
- La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Caja de 100 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Tapón de HDPE |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz EasY de 75 cm2 |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Tapón con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase | Clase VI |
| Tipo de tapón | Filtro |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.