Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Código de producto. 10203981
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces Nunclon Delta de 175/185/500 cm2
Matraz EasY de 175cm2
Matraz EasY de 25cm2
Matraz EasY de 75 cm2
Matraz Nunclon Delta de 25 cm2
Matraz Nunclon Delta de 80cm2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10203981 Matraz Nunclon Delta de 80cm2 paquete de 100
10357351 Matraz EasY de 25cm2 paquete de 100
10574751 Matraz EasY de 75 cm2 100 PCS
10654492 Matraz EasY de 175cm2 100 PCS
10154271 Matraz Nunclon Delta de 25 cm2 paquete de 100
10090611 Matraces Nunclon Delta de 175/185/500 cm2 paquete de 100
6 options
Código de producto. 10203981
Marca: Thermo Scientific™ 144458
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre y filtro, para satisfacer las necesidades de aplicación.
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre (sólido) y filtro, para satisfacer sus necesidades de aplicación.
Tapones de ventilación/cierre
  • Los tapones de ventilación/cierre EasY Flask incluyen una marca «Y»  que permite la verificación visual
  • La posición de ventilación se distingue con facilidad incluso en matraces apilados en estufas microbiológicas
Tapones con filtro
  • La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
  • La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
  • La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
Certificaciones:
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
Información para pedidos:
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción Tapón de HDPE, estéril
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (equipo) Matraz Nunclon Delta de 80cm2
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Tipo de producto Tapón de ventilación/cierre
Esterilidad Estéril
Clase Clase VI
Tipo de tapón Sólido
Área de cultivo 80 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.