Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Código de producto. 10154271
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces Nunclon Delta de 175/185/500 cm2
Matraz EasY de 175cm2
Matraz EasY de 25cm2
Matraz EasY de 75 cm2
Matraz Nunclon Delta de 25 cm2
Matraz Nunclon Delta de 80cm2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10154271
Marca: Thermo Scientific™ 151152
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre y filtro, para satisfacer las necesidades de aplicación.
Proteja sus valiosas muestras de cultivo celular. Estos tapones para matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta están disponibles en dos estilos, ventilación/cierre (sólido) y filtro, para satisfacer sus necesidades de aplicación.
Tapones de ventilación/cierre
  • Los tapones de ventilación/cierre EasY Flask incluyen una marca «Y»  que permite la verificación visual
  • La posición de ventilación se distingue con facilidad incluso en matraces apilados en estufas microbiológicas
Tapones con filtro
  • La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
  • La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
  • La membrana de filtración resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
Certificaciones:
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
Información para pedidos:
  • Caja de 100 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción Tapón de HDPE, estéril
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (equipo) Matraz Nunclon Delta de 25 cm2
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Tipo de producto Tapón de ventilación/cierre
Esterilidad Estéril
Clase Clase VI
Tipo de tapón Sólido
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis