missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAPS Monoclonal Antibody (K49040_2C5), Invitrogen™

Código de producto. p-200088993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30206377 200 μL 200 microgramos
30207201 50 μL 50 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30206377

Marca: Invitrogen™ MA556338

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: TTQLTQGPAG RTLGQTQASC PEPRPSMDAV DATMEKLRAQ CLSRGASGIQ GLARFFRQLD RDGSRSLDAD EFRQGLAKLG LVLDQAEAEG VCRKWDRNGS GTLDLEEFLR ALRPPMSQAR EAVIAAAFAK LDRSGDGVVT VDDLRGVYSG RAHPKVRSGE WTEDEVLRRF LDNFDSSEKD GQVTLAEFQD YYSGVSASMN TDEEFVAMMT

CAPS Monoclonal antibody specifically detects CAPS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K49040_2C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica CAPS
N.º de referencia del gen Q13938
Alias de gen Calcyphosin; calcyphosine; calcyphosine 1; CAPS; CAPS1; thyroid protein p24
Símbolos de los genes CAPS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CAPS (immunogen range is 61-270).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 828
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.