Learn More
CAPRIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16814144 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16814144 20 μL 20 microlitros
16804144 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16814144
Marca: Proteintech 151121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.
Especificaciones
Antígeno CAPRIN1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CAPRIN1
N.º de referencia del gen Q14444, Q5M9G3, Q60865
Alias de gen caprin 1, CAPRIN1, GPI anchored protein p137, GPI p137, GPIAP1, GPIP137, M11S1, p137GPI, RNG105
Símbolos de los genes Caprin1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CAPRIN1 Fusion Protein Ag7099
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362173, 4076, 53872
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.