Learn More
CAPN1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107122 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30234397 150 μL 150 microlitros
30237727 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30234397 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 677321IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CAPN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CAPN1. This antibody recognizes human antigen. The CAPN1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CAPN1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4E6H1
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CANP; CANP1; CANPL1; muCANP; muCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 75 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b