Learn More
CAPN1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234397 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234397 150 μL 150 microlitros
30237727 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234397
Marca: Proteintech 677321IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CAPN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CAPN1. This antibody recognizes human antigen. The CAPN1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CAPN1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4E6H1
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CANP; CANP1; CANPL1; muCANP; muCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 75 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b