Learn More
Thermo Scientific™ Viales para la recogida y transporte de muestras veterinarias Capitol Vial, PP, 11 ml (0.37 oz)
Descripción
Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.
Características:
- Se usa habitualmente para el control de infecciones de mastitis y recogida de muestras veterinarias
- Recogida y transporte de biopsias y muestras de orina y sangre
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Polipropileno de alta claridad; 13 ml; con cierre de seguridad; 500/caja |
| Diámetro interior (métrico) | 14 mm |
| Material | Polipropileno de alta claridad |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 13 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras veterinarias |
| N.º por caja | 500 |
| Volumen (imperial) | 0,44 oz |
| Tipo de tapón | Sello de bloqueo, tapa abatible |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Mostrar más |