Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17125321
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
17125321 Transparente paquete de 1000
17135321 Ámbar paquete de 1000
2 options
Código de producto. 17125321
Marca: Thermo Scientific™ S40814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Características:
  • Los tubos tienen un fondo cónico con una base independiente con faldón
  • El comprimido de conservación patentado conserva las muestras de orina
  • Fabricado con polipropileno virgen para ofrecer más claridad
  • Hay tubos de color ámbar disponibles para muestras sensibles a la luz
Información para pedidos:
Caja de 1000 unidades
Incluye:
Comprimido de conservación patentado, tubo de transporte de 12 ml, cierre con tapón de rosca amarillo, etiqueta de la línea de llenado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Amarillo
Descripción Sistema de transporte de análisis de orina de 12 ml con tubos transparentes
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 12 mL
N.º por caja 1000
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 96 mm
Conservante
Tipo de producto Tubo de muestras