Learn More
Thermo Scientific™ Kit de recogida de muestras mediante la hoja dividida de la parte superior del vial Capitol
Descripción
Perform sample collection and storage with the Thermo Scientific™ Split Foil Top Specimen Collection Kit. It is ideal for SAMHSA workplace testing
Características:
- Kit fácil de usar: solo tiene que quitar la tapa superior laminada, retirar los componentes y facilitar al donante el vaso de recogida
- Después de la recogida de muestras, vierta 30 ml de orina en el primer vial de transporte y 15 ml en el segundo vial, cierre la tapa con bisagra hasta que encaje
- Coloque el vial en el bolsillo delantero de la bolsa de muestras y el formulario rellenado en el bolsillo trasero
- Retire el revestimiento de liberación azul en la bolsa y doble la solapa sobre los bolsillos para sellar
Información sobre pedidos:
Marca personalizada disponible para partes superiores laminadas y bolsas de muestras.
Incluye:
Vaso de precipitados de 236,59 ml (8 oz.) con tira indicadora de temperatura, dos (2) viales de custodia de 45 ml, bolsa de muestras de bolsillo doble genérica, parte superior laminada absorbente.
Nota:
Para análisis de conformidad con las directrices de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental de EE. UU., consulte las directrices de la SAMSHA para conocer los requisitos de recogida y transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de recogida de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Descripción | Kit de recogida de muestras mediante la hoja dividida de la parte superior, 100/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Programas de detección de drogas en el entorno laboral del Gobierno Federal de los EE. UU. |
| Incluye | Vaso de precipitados de 236,5 ml (8 oz) con tira indicadora de temperatura, 2 tubos de transporte de 45 ml, bolsa de muestras de bolsillo doble genérica con absorbente y junta superior de lámina. |
| N.º por caja | 100/caja |