Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de recogida Capitol Vial
Descripción
Thermo Scientific™ Collection Beakers are offered in two volumes, 3 oz. and 8 oz., to support a variety of sample collection needs. The beakers feature pour spouts for easy sample transfer.
Características:
- La boquilla de vertido incluida facilita la transferencia de la muestra a recipientes más pequeños
- Con o sin tiras indicadoras de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vaso de recogida de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 3,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 103,5 mL |
| Descripción | Vaso de recogida con tira de temperatura; 103,5 ml |
| Incluye | Tira de temperatura |
| N.º por caja | 350/Paq. |