Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de recogida Capitol Vial
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15628558
Click to view available options
Capacidad (métrico):
103,5 mL
236 mL
Capacidad (imperial):
3,5 oz
8 oz
Incluye:
Tapón vertedor
Tira de temperatura
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
paquete de 500
Código de producto. 15628558
Marca: Thermo Scientific™ 10121
Los vasos de recogida de viales Thermo Scientific™ Capitol se utilizan para análisis tradicionales e in situ.
Thermo Scientific™ Collection Beakers are offered in two volumes, 3 oz. and 8 oz., to support a variety of sample collection needs. The beakers feature pour spouts for easy sample transfer.
Características:
  • La boquilla de vertido incluida facilita la transferencia de la muestra a recipientes más pequeños
  • Con o sin tiras indicadoras de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de recogida de muestras
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 3,5 oz
Capacidad (métrico) 103,5 mL
Descripción Vaso de recogida con boquilla de vertido; 103,5 ml
Incluye Tapón vertedor
N.º por caja 350/Paq.