Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
Descripción
Los recipientes para leche materna Snappies están diseñados para propósitos específicos a fin de apoyar los requisitos nutricionales de los bebés prematuros en sus primeros meses críticos.Los recipientes se suministran en volúmenes de 29 ml (1 oz) a 68 ml (2,3 oz), a escala con la producción de leche materna, y cuentan con un diseño exclusivo de tapa abatible que permite la recogida, el almacenamiento y la alimentación desde la misma botella.
Características:
- Diseño de pestaña de fácil apertura
- La tapa con bisagra de cierre permanece oculta durante su uso
- Números de volumen de leche de fácil lectura
- La base grande evita que el recipiente se caiga
- Tamaño estándar adecuado para la mayoría de las tetinas y los extractores de leche con rosca
- Disponible en dos cómodos tamaños: 29,6 ml (1 onza) y 70 ml (2,3 onzas)
- Calibrado en ml para mediciones de dosificación exactas
- Espacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente de leche materna |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 1,0 oz |
| Capacidad (métrico) | 30mL |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Descripción | Recipiente para leche humana de 35 ml CV Snappies (10 paquetes de 10) |
| Etiqueta | Espacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción |
| N.º por caja | 100/caja |