Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15668558
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11 mL
30mL
70mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15668558 70mL paquete de 200
15688558 11 mL paquete de 100
15678558 30mL paquete de 100
3 options
Código de producto. 15668558
Marca: Thermo Scientific™ 10253
Recoja, almacene y suministre leche materna con el sistema de almacenamiento de leche materna Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies.
Los recipientes para leche materna Snappies están diseñados para propósitos específicos a fin de apoyar los requisitos nutricionales de los bebés prematuros en sus primeros meses críticos.Los recipientes se suministran en volúmenes de 29 ml (1 oz) a 68 ml (2,3 oz), a escala con la producción de leche materna, y cuentan con un diseño exclusivo de tapa abatible que permite la recogida, el almacenamiento y la alimentación desde la misma botella.
Características:
  • Diseño de pestaña de fácil apertura
  • La tapa con bisagra de cierre permanece oculta durante su uso
  • Números de volumen de leche de fácil lectura
  • La base grande evita que el recipiente se caiga
  • Tamaño estándar adecuado para la mayoría de las tetinas y los extractores de leche con rosca
  • Disponible en dos cómodos tamaños: 29,6 ml (1 onza) y 70 ml (2,3 onzas)
  • Calibrado en ml para mediciones de dosificación exactas
  • Espacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de leche materna
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 2,3 oz
Capacidad (métrico) 70mL
Tipo de tapón Tapa articulada
Descripción Recipiente para leche humana de 70 ml CV Snappies (20 paquetes de 10)
Etiqueta Espacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción
N.º por caja 200/Paq.