Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15638548
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul cielo
Azul real
Blanco
Dorado
Evergreen
Lima
Marrón claro
Morado
Naranja claro
Naranja oscuro
Natural
Negro
Plata
Rojo Frego
Rojo claro
Rosa
Turquesa
Verde lima
Vino
Modelo:
Espacio para escribir
Estándar
Parte superior con faldón
Perfil alto
Perfil alto con espacio para escribir
Perfil bajo
Perfil bajo, boca ancha
Volumen (imperial):
1,5 oz
2,0 oz
2,5 oz
3 oz
4 oz
5 oz
8 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 600
Código de producto. Color Modelo Volumen (imperial) unitSize
15638548 Natural Perfil bajo, boca ancha 5 oz paquete de 175
15678578 Natural Parte superior con faldón 3 oz paquete de 400
17185271 Natural Perfil alto 4 oz paquete de 240
17115271 Lima Perfil alto 4 oz paquete de 400
15618538 Dorado Perfil alto 4 oz paquete de 250
15628528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15648528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15658528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15668528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15678528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15698528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15618528 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
17185261 Natural Estándar 3 oz paquete de 400
15688528 Natural Espacio para escribir 3 oz paquete de 400
17125271 Rojo claro Perfil alto 4 oz paquete de 400
17165271 Blanco Perfil alto 4 oz paquete de 250
15628538 Natural Perfil alto con espacio para escribir 4 oz paquete de 250
15688538 Natural Perfil bajo 4 oz paquete de 250
15648548 Natural Estándar 8 oz paquete de 150
15658568 Natural Estándar 2,5 oz paquete de 400
17125291 Evergreen Estándar 2,5 oz paquete de 250
17135291 Evergreen Estándar 2,5 oz paquete de 250
17145291 Evergreen Estándar 2,5 oz paquete de 400
15608508 Natural Estándar 1,5 oz paquete de 600
17175251 Negro Estándar 2,0 oz paquete de 100
15638508 Naranja oscuro Estándar 1,5 oz paquete de 600
15648508 Evergreen Estándar 1,5 oz paquete de 600
15658508 Rojo Frego Estándar 2,0 oz paquete de 600
15668508 Dorado Estándar 2,0 oz paquete de 600
15678508 Verde lima Estándar 1,5 oz paquete de 600
17185251 Marrón claro Estándar 2,0 oz paquete de 100
17195251 Naranja claro Estándar 1,5 oz paquete de 600
15618518 Rojo claro Estándar 2,0 oz paquete de 600
17105261 Rosa Estándar 2,0 oz paquete de 600
15638518 Azul real Estándar 2,0 oz paquete de 600
17115261 Plata Estándar 2,0 oz paquete de 600
15648518 Azul cielo Estándar 2,0 oz paquete de 600
15668518 Amarillo Estándar 1,5 oz paquete de 600
15658518 Turquesa Estándar 2,0 oz paquete de 600
17135261 Vino Estándar 2,0 oz paquete de 600
17125261 Blanco Estándar 2,0 oz paquete de 600
15628518 Morado Estándar 1,5 oz paquete de 600
42 options
Código de producto. 15638548
Marca: Thermo Scientific™ 05WIDE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Características:
  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño aséptico, hermético y estanco
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 148 ml (5 oz); boca ancha; natural
Diámetro interior (métrico) 62 mm
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 148 ml
N.º por caja 175
Modelo Perfil bajo, boca ancha
Volumen (imperial) 5 oz
Tipo de tapón Tapa articulada
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Recipiente de polipropileno