Learn More
Thermo Scientific™ Viales Capitol Vial con tapa abatible con cierre con seguridad, 4 oz, perfil bajo, natural
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526586
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1,5 oz
3 oz
4 oz
5 oz
6 oz
7 oz
8 oz
10 oz
10 oz
Material:
Polipropileno
Color:
Amarillo
Azul Royal
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Diámetro interior (métrico):
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 140
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 600
Código de producto. Volumen (imperial) Material Color Diámetro interior (métrico) unitSize
15688508 1,5 oz Polipropileno Transparente 28 mm paquete de 600
15698508 1,5 oz Polipropileno Verde 28 mm paquete de 600
17155261 3 oz Polipropileno Negro 33 mm paquete de 600
15688518 3 oz Polipropileno Amarillo 33 mm paquete de 400
15678538 4 oz Polipropileno Natural 43 mm paquete de 250
17105281 4 oz Polipropileno Azul Royal - paquete de 250
15698538 4 oz Polipropileno Natural 63mm paquete de 250
15608548 4 oz Polipropileno Natural 63 mm paquete de 250
15618548 5 oz Polipropileno Natural 63 mm paquete de 250
17135281 6 oz Polipropileno Natural 63 mm paquete de 250
17155281 7 oz Polipropileno Natural 63 mm paquete de 250
15658548 8 oz Polipropileno Natural 75 mm paquete de 140
15628568 10 oz Polipropileno Natural 62 mm paquete de 100
17115291 10 oz Polipropileno Rojo 62 mm paquete de 250
15638568 10 oz Polipropileno Blanco 62 mm paquete de 100
15648568 10 oz Polipropileno Amarillo 62 mm paquete de 100
15618568 10 oz Polipropileno Negro 62 mm paquete de 100
17 options
Código de producto. 15688508
Marca: Thermo Scientific™ 02LS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial con cierre de seguridad son similares a los viales con tapa abatible estándar, excepto en que contienen una lengüeta de cierre de bloqueo adicional.
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Características:
  • Ideales para recoger, transportar y almacenar una amplia gama de líquidos y sólidos
  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Asépticos, herméticos y estancos
  • Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
  • No estériles
  • Disponible en capacidades que van de 45 a 296 ml
Recomendada para:
Aptos para análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 44,3 ml (1,5 oz); cierre con seguridad; natural
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 45 mL
N.º por caja 600
Volumen (imperial) 1,5 oz
Tipo de tapón Sello de bloqueo, tapa abatible
Altura (métrico) 84 mm
Tipo de producto Recipiente de polipropileno