Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Descripción
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Características:
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño estéril, hermético y estanco con tapa con bisagra permanente
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Para abrir después de su uso, corte el bloqueo de la cadena con unas tijeras
- Ideal para el transporte y almacenamiento de muestras y materiales sensibles
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 45 ml; natural; cierre de cadena de custodia |
| Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 45 mL |
| N.º por caja | 600 |
| Volumen (imperial) | 1,5 oz |
| Tipo de tapón | Cadena de custodia, tapa abatible |
| Altura (métrico) | 84 mm |
| Mostrar más |