Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Código de producto. 15698518
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
45 mL
89 ml
296 ml
Volumen (imperial):
1,5 oz
3 oz
10 oz
Color:
Natural
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 600
Código de producto. Volumen (métrico) Volumen (imperial) Color unitSize
15698518 89 ml 3 oz Natural paquete de 400
15688498 45 mL 1,5 oz Natural paquete de 600
15698498 45 mL 1,5 oz Negro paquete de 600
15698558 296 ml 10 oz Natural paquete de 100
4 options
Código de producto. 15698518
Marca: Thermo Scientific™ 03CC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Características:
  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño estéril, hermético y estanco con tapa con bisagra permanente
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Para abrir después de su uso, corte el bloqueo de la cadena con unas tijeras
  • Ideal para el transporte y almacenamiento de muestras y materiales sensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 90 ml; natural; cierre de cadena de custodia
Diámetro interior (métrico) 33 mm
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 89 ml
N.º por caja 400
Volumen (imperial) 3 oz
Tipo de tapón Cadena de custodia, tapa abatible
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Recipiente de polipropileno