Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con tapa abatible Capitol Vial para muestras fotosensibles, 45 ml (1,52 oz), ámbar
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Descripción
Los recipientes con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial para muestras fotosensibles están fabricados con polipropileno.
- Disponibles en colores ámbar y blanco
- Para el almacenamiento y transporte de muestras fotosensibles
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 45 ml (1,52 oz); ámbar |
| Diámetro interior (imperial) | 0,9 in |
| Color | Ámbar |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 45 ml |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Volumen (imperial) | 2 oz |
| Volumen total (métrico) | 45 mL |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Mostrar más |