Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para muestras
- Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Código de producto. 15648518
| Código de producto. | Color | Modelo | Volumen (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15648518 | Azul cielo | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15678578 | Natural | Parte superior con faldón | 3 oz | paquete de 400 |
| 17185271 | Natural | Perfil alto | 4 oz | paquete de 240 |
| 17115271 | Lima | Perfil alto | 4 oz | paquete de 400 |
| 15618538 | Dorado | Perfil alto | 4 oz | paquete de 250 |
| 15628528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15648528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15658528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15668528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15678528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15698528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15618528 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 17185261 | Natural | Estándar | 3 oz | paquete de 400 |
| 15688528 | Natural | Espacio para escribir | 3 oz | paquete de 400 |
| 17125271 | Rojo claro | Perfil alto | 4 oz | paquete de 400 |
| 17165271 | Blanco | Perfil alto | 4 oz | paquete de 250 |
| 15628538 | Natural | Perfil alto con espacio para escribir | 4 oz | paquete de 250 |
| 15688538 | Natural | Perfil bajo | 4 oz | paquete de 250 |
| 15638548 | Natural | Perfil bajo, boca ancha | 5 oz | paquete de 175 |
| 15648548 | Natural | Estándar | 8 oz | paquete de 150 |
| 15658568 | Natural | Estándar | 2,5 oz | paquete de 400 |
| 17125291 | Evergreen | Estándar | 2,5 oz | paquete de 250 |
| 17135291 | Evergreen | Estándar | 2,5 oz | paquete de 250 |
| 17145291 | Evergreen | Estándar | 2,5 oz | paquete de 400 |
| 15608508 | Natural | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 17175251 | Negro | Estándar | 2,0 oz | paquete de 100 |
| 15638508 | Naranja oscuro | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 15648508 | Evergreen | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 15658508 | Rojo Frego | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15668508 | Dorado | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15678508 | Verde lima | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 17185251 | Marrón claro | Estándar | 2,0 oz | paquete de 100 |
| 17195251 | Naranja claro | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 15618518 | Rojo claro | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 17105261 | Rosa | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15638518 | Azul real | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 17115261 | Plata | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15668518 | Amarillo | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
| 15658518 | Turquesa | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 17135261 | Vino | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 17125261 | Blanco | Estándar | 2,0 oz | paquete de 600 |
| 15628518 | Morado | Estándar | 1,5 oz | paquete de 600 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Description
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
- Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
- 23 (D.I.) x 84 mm (L) (0,9 x 3,3 pulg)
- Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Spécification
Spécification
| Descripción | Azul cielo |
| Diámetro interior (imperial) | 0,9 in |
| Diámetro interior (métrico) | 23 mm |
| Color | Azul cielo |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 60 ml |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Nivel | Con marcado FDA |
| Modelo | Estándar |
| Volumen (imperial) | 2,0 oz |
| Volumen total (métrico) | 60 mL |
| Tipo de tapón | Tapa articulada |
| Cantidad | 600 cajas |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Altura (métrico) | 84 mm |
| Tipo de producto | Vial |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.